
Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:96402-49-2
:
Formula:C₂₈H₂₃NO₄
Numero MDL:MFCD00151914
:437.495 g/mol
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambient
Frequently Bought Together