0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Italy
ContactUsLinkComponent
3-(4-Chlorophenyl)-1-propene
3-(4-Chlorophenyl)-1-propene
3-(4-Chlorophenyl)-1-propene
APOSOR01894-250MG
:
Apollo Scientific
:
3-(4-Chlorophenyl)-1-propene
APOSOR01894-250MG
:
Apollo Scientific
:
Pack type:
Bottle
Pk:
250 mg
Seq:
2590
:
:
152.63 g/mol
:
199…201 °C
:
1.055 g/cm³ (25 °C)
:
GHS07
:
Ambient
:
1745-18-2
:
C₉H₉Cl
:
MFCD01319547