Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde oxime 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde oxime 98%
Catalog # APOSPC7537-1G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde oxime 98%
Catalog # APOSPC7537-1G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    1 g
  • Seq:
    3047

Specifiche

Informazioni su questo articolo

 :
 :268.031 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
Numero CAS:876132-77-3
Formula:C₈H₅BrF₃NO
Numero MDL:MFCD09998195