

Trifluoroacetaldehyde monohydrate 72% in aqueous solution
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:33953-86-5
:
Formula:C₂HF₃O·H₂O
Numero MDL:MFCD00167359
:116.039 g/mol
Punto di ebollizione:104…105 °C
Punto di fusione:68…70 °C
Densità:1.468 g/cm³ (25 °C)
Punto di infiammabilità:–23 °C
temperatura di conservazione:Ambient
UN:1989
ADR:3,II
:GHS02
:GHS07
Frequently Bought Together