
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95+%
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:134099-20-0
:
Formula:C₈H₃F₅O
Numero MDL:MFCD00236254
:210.101 g/mol
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambient
Frequently Bought Together