Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
5-Chloro-7-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine ≥98%
5-Chloro-7-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine ≥98%
Catalog # APOSPC540055-100MG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  
5-Chloro-7-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine ≥98%
Catalog # APOSPC540055-100MG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    100 mg
  • Seq:
    2440

Specifiche

Informazioni su questo articolo

 :
 :220.579 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
Numero CAS:2064217-73-6
Formula:C₈H₄ClF₃N₂