3-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-8-ol
Catalog # APOSPC520157-1G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Pack type:Bottle
- Pk:1 g
- Seq:3047
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:184.143 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
Numero CAS:2091580-80-0
Formula:C₈H₆F₂N₂O
Numero MDL:MFCD29767637