1-(2,6-Difluorophenyl)ethylamine
Catalog # APOSPC510195-5G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Pack type:Bottle
- Pk:5 g
- Seq:3173
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:157.161 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
Numero CAS:870849-40-4
Formula:C₈H₉F₂N
Numero MDL:MFCD09041977