Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
3-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-1,4-diazaspiro[4.4]nonan-2-one
3-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-1,4-diazaspiro[4.4]nonan-2-one
Catalog # APOSPC510033-5G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  
3-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-1,4-diazaspiro[4.4]nonan-2-one
Catalog # APOSPC510033-5G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    5 g
  • Seq:
    3173

Specifiche

Informazioni su questo articolo

 :
 :313.165 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
Numero CAS:1272755-98-2
Formula:C₁₃H₁₄BrFN₂O
Numero MDL:MFCD18651742