
tert-Butyl 5-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-1,8-naphthyridine-1(2H)-carboxylate 95%
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:2366994-11-6
:
Formula:C₁₄H₁₇F₃N₂O₂
Numero MDL:MFCD32066748
:302.292 g/mol
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambient
Frequently Bought Together