Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
 
3-(2-Fluorophenyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-8-carboxylic acid
Catalog # APOSPC430582-250MG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  
3-(2-Fluorophenyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-8-carboxylic acid
Catalog # APOSPC430582-250MG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    250 mg
  • Seq:
    2590

Specifiche

Informazioni su questo articolo

 :
 :257.22 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
Numero CAS:1206970-37-7
Formula:C₁₃H₈FN₃O₂
Numero MDL:MFCD07376996