Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
7-Chloro-n-(2-fluorophenyl)thiazolo[5,4-d]pyrimidin-2-amine
7-Chloro-n-(2-fluorophenyl)thiazolo[5,4-d]pyrimidin-2-amine
Catalog # APOSPC430559-250MG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  
7-Chloro-n-(2-fluorophenyl)thiazolo[5,4-d]pyrimidin-2-amine
Catalog # APOSPC430559-250MG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    250 mg
  • Seq:
    2590

Specifiche

Informazioni su questo articolo

 :
 :280.709 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
Numero CAS:1242240-95-4
Formula:C₁₁H₆ClFN₄S
Numero MDL:MFCD16987529