
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)pyridine
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:888327-36-4
:
Formula:C₆H₃BrF₃NO
Numero MDL:MFCD10698596
:241.993 g/mol
Punto di ebollizione:75 °C (15 mm Hg)
temperatura di conservazione:Ambient
UN:2810
ADR:6.1,III
:GHS06
Frequently Bought Together