
2-(Trifluoromethyl)morpholine hydrochloride
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:1196152-51-8
:
Formula:C₅H₈F₃NO·ClH
Numero MDL:MFCD13189488
:191.579 g/mol
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambient
Frequently Bought Together