
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:1823182-57-5
:
Formula:C₇H₂BrClF₃N₃
Numero MDL:MFCD12406873
:300.463 g/mol
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambient
Frequently Bought Together