Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
6-Chloro-3-(difluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine 95%
6-Chloro-3-(difluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine 95%
Catalog # APOSPC28030-1G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  
6-Chloro-3-(difluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine 95%
Catalog # APOSPC28030-1G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    1 g
  • Seq:
    3047

Specifiche

Informazioni su questo articolo

 :
 :204.565 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
Numero CAS:477889-88-6
Formula:C₆H₃ClF₂N₄
Numero MDL:MFCD02186392