Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
N-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-8-sulphonamide
N-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-8-sulphonamide
Catalog # APOSPC210050-1G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  
N-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-8-sulphonamide
Catalog # APOSPC210050-1G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    1 g
  • Seq:
    3047

Specifiche

Informazioni su questo articolo

 :
 :306.315 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
Numero CAS:1291487-08-5
Formula:C₁₃H₁₁FN₄O₂S
Numero MDL:MFCD18804108