4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:261944-97-2
:
Formula:C₈H₄F₅NO
Numero MDL:MFCD01631486
:225.115 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
Frequently Bought Together