6,7-Dihydro-5h-cyclopenta[b]pyridin-7-ol 95%
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:41598-71-4
:
Formula:C₈H₉NO
Numero MDL:MFCD07778342
:135.163 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
Frequently Bought Together