2-Methyl-5,6,7,8-tetrahydro-pyrido[4,3-d]pyrimidine hydrochloride 95%
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:210538-73-1
:
Formula:C₈H₁₁N₃·ClH
Numero MDL:MFCD11043222
:185.654 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
Frequently Bought Together