1-(4-methylphenyl)ethanamine hydrochloride 98%
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:854181-94-5
:
Formula:C₉H₁₃N·ClH
Numero MDL:MFCD22383689
:171.667 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
Frequently Bought Together