
4-(5-Bromothiazol-2-yl)morpholine 98%
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:933728-73-5
:
Formula:C₇H₉BrN₂OS
Numero MDL:MFCD09879069
:249.128 g/mol
Punto di fusione:90…110 °C
temperatura di conservazione:Ambient
UN:2811
ADR:6.1,III
:GHS06
Frequently Bought Together