Methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:637336-53-9
:
Formula:C₆H₉N₃O₂
Numero MDL:MFCD04969986
:155.155 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
Frequently Bought Together