
5-Chloro-7-methoxythieno[3,2-b]pyridine 99%
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:90690-91-8
:
Formula:C₈H₆ClNOS
Numero MDL:MFCD10000846
:199.657 g/mol
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambient
Frequently Bought Together