Ethyl 2-[1-(3-bromoanilino)ethyl]benzoate hydrochloride
Catalog # APOSOR475130-1G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Pack type:Bottle
- Pk:1 g
- Seq:3047
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:384.695 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
Formula:C₁₇H₁₈BrNO₂·ClH
Numero MDL:MFCD31695703