
5-Boc-3-Iodo-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine 95%
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:661487-17-8
:
Formula:C₁₁H₁₆IN₃O₂
Numero MDL:MFCD27978466
:349.168 g/mol
:GHS07
temperatura di conservazione:Refrigerator
Frequently Bought Together