Methyl 4-(1,1-Dioxothiomorpholino)butyrate
Catalog # APOSOR470243-1G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Pack type:Bottle
- Pk:1 g
- Seq:3047
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:235.301 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
Numero CAS:1000342-02-8
Formula:C₉H₁₇NO₄S
Numero MDL:MFCD09880001