Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Ethyl 5,8-Dihydroxyimidazo[1,5-a]pyrazine-1-carboxylate
Ethyl 5,8-Dihydroxyimidazo[1,5-a]pyrazine-1-carboxylate
Catalog # APOSOR470165-5G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  
Ethyl 5,8-Dihydroxyimidazo[1,5-a]pyrazine-1-carboxylate
Catalog # APOSOR470165-5G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    5 g
  • Seq:
    3173

Specifiche

Informazioni su questo articolo

 :
 :223.185 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
Numero CAS:1256633-37-0
Formula:C₉H₉N₃O₄
Numero MDL:MFCD18071049