2-Mercapto-7,8-dihydro-5H-thiopyrano[4,3-d]pyrimidin-4-ol
Catalog # APOSOR346334-1G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Pack type:Bottle
- Pk:1 g
- Seq:3047
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:200.281 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
Numero CAS:150787-17-0
Formula:C₇H₈N₂OS₂
Numero MDL:MFCD22573501