2-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzaldehyde
Catalog # APOSOR346318-500MG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Pack type:Bottle
- Pk:500 mg
- Seq:2725
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:203.26 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
Numero CAS:1401521-99-0
Formula:C₁₁H₉NOS
Numero MDL:MFCD22573496