2,4-Dimethyl-6-[(morpholin-4-yl)methyl]phenol hydrochloride, tech
Catalog # APOSOR33436-1G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Pack type:Bottle
- Pk:1 g
- Seq:3047
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:257.756 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
Numero CAS:1052543-29-9
Formula:C₁₃H₁₉NO₂·ClH
Numero MDL:MFCD05974977