Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
2-{6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl}benzoic acid, tech
2-{6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl}benzoic acid, tech
Catalog # APOSOR33182-1G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  
2-{6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl}benzoic acid, tech
Catalog # APOSOR33182-1G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    1 g
  • Seq:
    3047

Specifiche

Informazioni su questo articolo

 :
 :272.686 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
Numero CAS:900015-65-8
Formula:C₁₄H₉ClN₂O₂
Numero MDL:MFCD06496192