Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
2,6-Dimethyl-3-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride 97%
Irritante
2,6-Dimethyl-3-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride 97%
Catalog # APOSOR321238-100MG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  
Irritante
2,6-Dimethyl-3-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride 97%
Catalog # APOSOR321238-100MG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    100 mg
  • Seq:
    2440

Specifiche

Informazioni su questo articolo

 :
 :263.207 g/mol
 :GHS07
temperatura di conservazione:Refrigerator
Numero CAS:2244085-62-7
Formula:C₁₂H₁₈N₂·2ClH
Numero MDL:MFCD29075601