(4R)-3-(2-Bromoacetyl)-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one
Catalog # APOSOR310961-500MG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Pack type:Bottle
- Pk:500 mg
- Seq:2725
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:284.106 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
Numero CAS:227602-36-0
Formula:C₁₁H₁₀BrNO₃
Numero MDL:MFCD28101542