
N,N-Diallyl-4-methylbenzenesulphonamide
Catalog # APOSOR302738-1G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Pack type:Bottle
- Pk:1 g
- Seq:3047
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:251.345 g/mol
Punto di fusione:22 °C
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambient
Numero CAS:50487-72-4
Formula:C₁₃H₁₇NO₂S
Numero MDL:MFCD00226469