3-Morpholin-4-ylquinoxaline-2-carboxylic acid
Catalog # APOSOR110930-1G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Pack type:Bottle
- Pk:1 g
- Seq:3047
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:259.261 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
Numero CAS:1211503-94-4
Formula:C₁₃H₁₃N₃O₃
Numero MDL:MFCD15204303