
1-Methyl-7-nitro-1H-indazole
Catalog # APOSOR110333-1G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Pack type:Bottle
- Pk:1 g
- Seq:3047
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:177.16 g/mol
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambient
Numero CAS:58706-36-8
Formula:C₈H₇N₃O₂
Numero MDL:MFCD09832095