Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, A813
Chemical resistant gloves, A813
Supplier:  Portwest
Certificates
Chemical resistant gloves, A813
Supplier:  Portwest
Specifications
  • Catalog No:
  • PRTWA813GNRXL
  • PRTWA813GNRXXL
  • PRTWA813GNRL
  • PRTWA813GNRM
  • Model:
  • A813
  • A813
  • A813
  • A813
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Material:
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Cuff style:
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • EN norm:
  • EN ISO 374-5 Micro Organisms, EN 420, EN 388:2016 - (4.1.0.2.X), EN ISO 374-1:2016 Type A (A.J.K.L.M.N.O.P.T.S.G)
  • EN ISO 374-5 Micro Organisms, EN 420, EN 388:2016 - (4.1.0.2.X), EN ISO 374-1:2016 Type A (A.J.K.L.M.N.O.P.T.S.G)
  • EN ISO 374-5 Micro Organisms, EN 420, EN 388:2016 - (4.1.0.2.X), EN ISO 374-1:2016 Type A (A.J.K.L.M.N.O.P.T.S.G)
  • EN ISO 374-5 Micro Organisms, EN 420, EN 388:2016 - (4.1.0.2.X), EN ISO 374-1:2016 Type A (A.J.K.L.M.N.O.P.T.S.G)
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +