Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
1-Methoxy-2,2,2-trifluoroethanol ≥88.0% (by GC) (contains ca. 10% Methanol)
Infiammabile
Irritante
Salute
1-Methoxy-2,2,2-trifluoroethanol ≥88.0% (by GC) (contains ca. 10% Methanol)
Nome del fornitore:  TCI
Certificati
undefined
Infiammabile
Irritante
Salute
1-Methoxy-2,2,2-trifluoroethanol ≥88.0% (by GC) (contains ca. 10% Methanol)
Nome del fornitore:  TCI

Risultati dei test sulle specifiche

  • Appearance:
    Colorless to Almost colorless clear liquid
  • Purity (GC):
    min. 88.0 %
  • Methanol:
    max. 10.0 %

Risultati dei test sulle specifiche

Informazioni correlate

Frequently Bought Together