
4,4',4''-Trihydroxytriphenylmethane ≥98.0% (by GC)
Catalog # TCIAT1484-25G
Nome del fornitore: TCI
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:25 g
- Seq:3308
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
- Purity (GC):min. 98.0 %
- Melting point:241.0 to 247.0 deg-C
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:292.33 g/mol
EINECS:210-040-2
:GHS07
Numero CAS:603-44-1
Formula:C₁₉H₁₆O₃
Numero MDL:MFCD00191589