Sucralose ≥98.0% (by HPLC)
Nome del fornitore: TCI
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:56038-13-2
:
Formula:C₁₂H₁₉Cl₃O₈
Numero MDL:MFCD03648615
:397.63 g/mol
IndexMerck:14,08880
Punto di fusione:130°C
EINECS:259-952-2
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to Almost white powder to crystal
- Purity (HPLC):min. 98.0 area%
- Specific rotation [a]20/D:+84.0 to +88.0 deg (C=1, H2O)
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together