10-Phenyl-9(10H)-acridone ≥98.0% (by HPLC)
Nome del fornitore: TCI
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:5472-23-1
:
Formula:C₁₉H₁₃NO
Numero MDL:MFCD01463673
:271.32 g/mol
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Light orange to Yellow to Green powder to crystal
- Purity (HPLC):min. 98.0 area%
- Purity (with Total Nitrogen):min. 96.0 %
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together