Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
1-Octyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
Tossico
1-Octyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
Catalog # TCIAO0464-5G
Nome del fornitore:  TCI
Numero CAS:  
Tossico
1-Octyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
Catalog # TCIAO0464-5G
Nome del fornitore:  TCI
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pk:
    5 g
  • Seq:
    3173

Specifiche

Risultati dei test sulle specifiche

  • Appearance:
    Colorless to Light yellow clear liquid
  • Purity (GC):
    min. 98.0 %

Risultati dei test sulle specifiche

Informazioni su questo articolo

 :
 :171.31 g/mol
Punto di ebollizione:120°C
Punto di infiammabilità:69°C
EINECS:224-625-5
UN:2810
ADR:6.1,III
 :GHS06
Numero CAS:4430-45-9
Formula:C₉H₁₇NS
Numero MDL:MFCD00041139