Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Oleyl chloride ≥70% (by GC)
Oleyl chloride ≥70% (by GC)
Catalog # TCIAO0060-25ML
Nome del fornitore:  TCI
Numero CAS:  
Oleyl chloride ≥70% (by GC)
Catalog # TCIAO0060-25ML
Nome del fornitore:  TCI
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pk:
    25 mL
  • Seq:
    2315

Specifiche

Risultati dei test sulle specifiche

  • Appearance:
    Colorless to Light yellow clear liquid
  • Purity (GC):
    min. 70.0 %

Risultati dei test sulle specifiche

Informazioni su questo articolo

 :
 :286.93 g/mol
Numero CAS:16507-61-2
Formula:C₁₈H₃₅Cl
Numero MDL:MFCD00058939