Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
3-(5-Methyl-2-furyl)propionaldehyde ≥98.0% (by GC)
3-(5-Methyl-2-furyl)propionaldehyde ≥98.0% (by GC)
Catalog # TCIAM2498-5G
Nome del fornitore:  TCI
Numero CAS:  
undefined
3-(5-Methyl-2-furyl)propionaldehyde ≥98.0% (by GC)
Catalog # TCIAM2498-5G
Nome del fornitore:  TCI
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pk:
    5 g
  • Seq:
    3173

Specifiche

Risultati dei test sulle specifiche

  • Appearance:
    Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
  • Purity (GC):
    min. 98.0 %

Risultati dei test sulle specifiche

Informazioni su questo articolo

 :
Punto di ebollizione:58°C
 :138.17 g/mol
EINECS:252-190-1
Numero CAS:34756-16-6
Formula:C₈H₁₀O₂
Numero MDL:MFCD01910105