Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
Methyl-11-bromoundecanoate ≥97.0% (by GC)
Methyl-11-bromoundecanoate ≥97.0% (by GC)
Catalog # TCIAM2412-5G
Nome del fornitore:  TCI
Numero CAS:  
undefined
Methyl-11-bromoundecanoate ≥97.0% (by GC)
Catalog # TCIAM2412-5G
Nome del fornitore:  TCI
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pk:
    5 g
  • Seq:
    3173

Specifiche

Risultati dei test sulle specifiche

  • Appearance:
    Colorless to Light yellow clear liquid
  • Purity (GC):
    min. 97.0 %

Risultati dei test sulle specifiche

Informazioni su questo articolo

 :
 :279.22 g/mol
Punto di ebollizione:122°C
Punto di fusione:13°C
Numero CAS:6287-90-7
Formula:C₁₂H₂₃BrO₂
Numero MDL:MFCD00045047