6,7-Methylenedioxy-4-methyl-3-maleimidocoumarin ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen) for HPLC labeling
Catalog # TCIAM0881-100MG
Nome del fornitore: TCI
Numero CAS:
Specifiche
- Pk:100 mg
- Seq:2440
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Light yellow to Yellow powder to crystal
- Purity (HPLC):min. 98.0 area%
- Purity (with Total Nitrogen):min. 98.0 %
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:299.24 g/mol
Numero CAS:97744-90-6
Formula:C₁₅H₉NO₆
Numero MDL:MFCD00059921