Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
2H-Perfluoro-5,8-dimethyl-3,6,9-trioxadodecane ≥90.0% (by GC)
2H-Perfluoro-5,8-dimethyl-3,6,9-trioxadodecane ≥90.0% (by GC)
Catalog # TCIAH1625-25G
Nome del fornitore:  TCI
Numero CAS:  
undefined
2H-Perfluoro-5,8-dimethyl-3,6,9-trioxadodecane ≥90.0% (by GC)
Catalog # TCIAH1625-25G
Nome del fornitore:  TCI
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pk:
    25 g
  • Seq:
    3308

Specifiche

Risultati dei test sulle specifiche

  • Appearance:
    Colorless to Almost colorless clear liquid
  • Purity (GC):
    min. 90.0 %

Risultati dei test sulle specifiche

Informazioni su questo articolo

 :
 :618.09 g/mol
Punto di ebollizione:152°C
Numero CAS:3330-16-3
Formula:C₁₁HF₂₃O₃
Numero MDL:MFCD00054715