Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
2,7-Dibromophenanthrene-9,10-dione ≥97.0% (by GC)
Irritante
2,7-Dibromophenanthrene-9,10-dione ≥97.0% (by GC)
Nome del fornitore:  TCI
Certificati
Irritante
2,7-Dibromophenanthrene-9,10-dione ≥97.0% (by GC)
Nome del fornitore:  TCI

Risultati dei test sulle specifiche

  • Appearance:
    Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
  • Purity (GC):
    min. 97.0 %

Risultati dei test sulle specifiche

Frequently Bought Together