Order Entry
Italy
ContactUsLinkComponent
3,7-Dibromodibenzo[b,d]thiophene ≥96.0% (by GC)
3,7-Dibromodibenzo[b,d]thiophene ≥96.0% (by GC)
Catalog # TCIAD4274-200MG
Nome del fornitore:  TCI
Numero CAS:  
3,7-Dibromodibenzo[b,d]thiophene ≥96.0% (by GC)
Catalog # TCIAD4274-200MG
Nome del fornitore:  TCI
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pk:
    200 mg
  • Seq:
    2530

Specifiche

Risultati dei test sulle specifiche

  • Appearance:
    White to Light yellow powder to crystal
  • Purity (GC):
    min. 96.0 %
  • Melting point:
    175.0 to 179.0 deg-C

Risultati dei test sulle specifiche

Informazioni su questo articolo

 :
 :342.05 g/mol
Numero CAS:83834-10-0
Formula:C₁₂H₆Br₂S
Numero MDL:MFCD01027447